4-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61247.03EA 839 DKK
H61247.03 H61247.06
4-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
4-Amino-2-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03695814
CAS-nummer: 53312-82-6
ADR: 6.1,III