Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61377.06EA 654 DKK
H61377.06 H61377.14
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₅N₃
Molekylvægt: 119,12 g/mol
Smeltepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782103
CAS-nummer: 766-55-2