Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H60242.14EA
1830
DKK
H60242.14
H60242.06
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₄ Molekylvægt: 195,17 g/mol Smeltepunkt: 62…65 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082564 CAS-nummer: 59382-59-1 |