3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H61427.06EA
4320
DKK
H61427.06
H61427.03
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formel:
C₆H₅FIN Molekylvægt: 237,01 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07774187 CAS-nummer: 656-66-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |