4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61679.MDEA 0 DKK
H61679.MD H61679.06 H61679.14
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
Molekylvægt: 230,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 345-89-1
EINECS: 206-464-2