2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAP1410-1GEA 1010 DKK
TCIAP1410-1G
2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone ≥97.0% (by HPLC)
2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone
Formel: C₂₁H₁₈O₄S
MDL Number: MFCD04038426
CAS-nummer: 1678-43-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/70/28992070.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C