2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61882.03EA 479 DKK
H61882.03 H61882.06
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone 95%
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Formel: C₁₃H₉BrFNO
Molekylvægt: 294,12 g/mol
Smeltepunkt: 100…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038380
CAS-nummer: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2