(±)-Naringenin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM14173-10EA 1900 DKK
CAYM14173-10 CAYM14173-1 CAYM14173-5
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Formel: C₁₅H₁₂O₅
Molekylvægt: 272,25 g/mol
MDL Number: MFCD00006844
CAS-nummer: 480-41-1
EINECS: 207-550-2