Anisomycin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM11308-5EA
694
DKK
CAYM11308-5
CAYM11308-10
Anisomycin
Anisomycin
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ |
MDL Number:
MFCD00077650 CAS-nummer: 22862-76-6 EINECS: 245-269-7 UN nummer: 3462 ADR: 6.1,III |