D-(-)-Luciferin potassium salt
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM14681-100EA
1470
DKK
CAYM14681-100
CAYM14681-50
CAYM14681-1
CAYM14681-500
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formel:
C₁₁H₇KN₂O₃S₂ Molekylvægt: 318,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044928 CAS-nummer: 115144-35-9 |