3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H36465.03EA 1580 DKK
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molekylvægt: 193,98 g/mol
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12022324
CAS-nummer: 4522-35-4