trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60089.03EA 468 DKK
H60089.03 H60089.06
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Molekylvægt: 172,18
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066203
CAS-nummer: 619-82-9
EINECS: 210-614-2