α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H61399.06EA
407
DKK
H61399.06
H61399.14
H61399.22
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅Br₂F Molekylvægt: 267,92 g/mol Smeltepunkt: 41 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09037367 CAS-nummer: 78239-71-1 ADR: 8,III |