4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H62120.03EA 473 DKK
H62120.03 H62120.06
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863911
CAS-nummer: 815631-56-2