3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H62811.03EA 5020 DKK
H62811.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BF₄O₂
Molekylvægt: 290,06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878544
CAS-nummer: 445303-67-3