4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H62127.03EA
2850
DKK
H62127.03
H62127.06
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₆BrFO Molekylvægt: 217,04 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03411551 CAS-nummer: 625446-22-2 |