4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H62040.06EA 11050 DKK
H62040.06 H62040.MD
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217,04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466241
CAS-nummer: 304445-49-6