2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H61451.MDEA 2940 DKK
H61451.MD H61451.03
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₅BF₃NO₂
Molekylvægt: 214,94 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195679
CAS-nummer: 1218790-84-1