4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H62028.MDEA 406 DKK
H62028.MD
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₄
Molekylvægt: 266,07 g/mol
Smeltepunkt: 199…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756466
CAS-nummer: 1050423-87-4