5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H60774.03EA 752 DKK
H60774.03
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152,15 g/mol
Smeltepunkt: 182…187 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09833184
CAS-nummer: 578-22-3