3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61492.14EA 1540 DKK
H61492.14
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formel: C₇H₆BrF
Molekylvægt: 189,02 g/mol
Kogepunkt: 118…123 °C
Smeltepunkt: 118…123 °C
Massefylde: 1,503
Flammepunkt: 76 °C (169 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972694
CAS-nummer: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0