2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H61973.06EA
6840
DKK
H61973.06
H61973.03
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃FIN Molekylvægt: 247,01 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094172 CAS-nummer: 137553-42-5 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |