5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H62457.MDEA 1400 DKK
H62457.MD H62457.03
5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
5-Bromo-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅BrFNO
Molekylvægt: 218,02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094430
CAS-nummer: 214210-17-0