2-Bromo-5-fluorobenzamide 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H62366.03EA 2090 DKK
H62366.03
2-Bromo-5-fluorobenzamide 96%
2-Bromo-5-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅BrFNO
Molekylvægt: 218,02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094322
CAS-nummer: 1006-34-4