9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H60929.03EA 780 DKK
H60929.03 H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₈O₄
Molekylvægt: 252,22 g/mol
Smeltepunkt: 287…289 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001231
CAS-nummer: 117-78-2
EINECS: 204-207-9