Du Søgte efter: Krydsmuffe
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bossheads made from different materials for universal usage.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Til montering af stave med en diameter på 8, 12, 13, 16 og 21 mm.
Varenummer: (241-0113)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bosshead lavet af arbejdsmæssig aluminiumslegering til tilslutning af to retortstænger i enhver vinkel.
UOM: 1 * 2 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Til samling af stave med 12, 13 og 16 mm diameter.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: [EN]SQUARE MUFFE 13MM ALUMINUM 1 * 1 Items
New Product
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Til montering på stativ
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Dobbeltmuffer, Hook connector, Til stang Ø: 13 mm
Varenummer: (USBE2240)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-0370)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-0250)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Bossheads made of powder-coated zinc-die casting.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-2550)
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-0371)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Zinc die-casting, nickel plated.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-3168)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Double bosshead made from aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Bosshead with heart screw, Spændvidde: 13 mm
Varenummer: (241-3001)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Bossheads made of laboral (aluminium alloy).
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom