Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Cover glasses, round, Menzel Gläser
Leverandør: Epredia
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Menzel Gläser
631-0713EA 822 DKK InStock
631-0713 631-0899 630-1462 631-1344 631-1343 631-1342 630-1847 631-1341 630-1846 631-1347 631-1346 631-1345 631-1340
Cover glasses, round, Menzel Gläser
Dækglas
These cover glasses are suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
  • Uniform quality of thickness
  • No bubbles, no flaws, pre-washed
  • Made of Pure white glass of hydrolytic class 1
Bestil nu
BESTIL
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal