Calciumchlorid dihydrat, EMPROVE® API Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
1.02465.1000EA
1380
DKK
1.02465.1000
1.02465.9525
1.02465.9029
1.02465.0001S
Calciumchlorid dihydrat, EMPROVE® API Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Calciumchlorid dihydrat
Formel:
CaCl₂·2H₂O Molekylvægt: 147,01 g/mol Kogepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 176 °C Massefylde: 1,85 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS-nummer: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |