Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "in-vivo-imaging-dyes"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/18/18945318.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   CF™ 790 free acid
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   VivoBrite™ Antibody Labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye and all other components required for antibody labeling and purification.
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Near-infrared (near-IR) dyes offer important advantages over traditional visible light dyes. Because cellular or tissue components produce minimal aut...
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Chromogenic and fluorogenic peroxidase substrates.
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   D-Luciferin is a substrate for the enzyme firefly luciferase. Chemiluminescence at 560 nm is generated when luciferin is oxidised by an ATP-dependent ...
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   β-Glucuronidase substrates are easier to detect against the background of plant cells.
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.
Varenummer: (10026.)
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   X-β-D-cellobioside (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-cellobioside) is a chromogenic substrate for β-cellobiosidase. Enzymatic cleavage of the substra...
UOM:  1 * 25 mg
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8