TE (Tris-EDTA) buffer pH 7.0 for biotechnology
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N634-50MLEA 429 DKK
VWRCN634-50ML
TE (Tris-EDTA) buffer pH 7.0 for biotechnology
10 mM Tris pH 7,0; one mM EDTA.