5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25479.06EA 1320 DKK
B25479.06 B25479.14
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClN₂O₆
Smeltepunkt: 180…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00091829
CAS-nummer: 136833-36-8