4,4'-Diacetoxybiphenyl ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD2266-25GEA 271 DKK
TCIAD2266-25G
4,4'-Diacetoxybiphenyl ≥99.0% (by GC)
4,4'-Diacetoxybiphenyl
Formel: C₁₆H₁₄O₄
Molekylvægt: 270,28
MDL Number: MFCD00035973
CAS-nummer: 32604-29-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/94/28979194.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C