2,5-Dimethyl-3-hexanone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD1453-5MLEA 2890 DKK
TCIAD1453-5ML
2,5-Dimethyl-3-hexanone ≥96.0% (by GC)
2,5-Dimethyl-3-hexanone
Formel: C₈H₁₆O
Kogepunkt: 148°C
MDL Number: MFCD00048317
CAS-nummer: 1888-57-9
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/84/28978284.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %