2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33442.03EA 2010 DKK
H33442.03
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molekylvægt: 215,99 g/mol
Kogepunkt: 76 °C (18 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09749663
CAS-nummer: 89719-92-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III