Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23392.06EA 379 DKK
ABCRAB133045.0025 B23392.06 B23392.14 B23392.22
Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Trimesic acid triethyl ester
Formel: C₁₅H₁₈O₆
Molekylvægt: 294,31
Smeltepunkt: 132…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236389
CAS-nummer: 4105-92-4