3,4-Dimethyl-2-hexanol erythro + threo ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20243.03EA 380 DKK
B20243.03 B20243.14 B20243.06
3,4-Dimethyl-2-hexanol erythro + threo ≥98%
3,4-Dimethyl-2-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021887
CAS-nummer: 31350-88-6