Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21116.03EA
925
DKK
B21116.03
B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Formel:
C₂₇H₃₃P Molekylvægt: 388,54 g/mol Smeltepunkt: 185…188 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014912 CAS-nummer: 23897-15-6 |