2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H58501.06EA
9350
DKK
H58501.06
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molekylvægt: 142,59 g/mol Smeltepunkt: 70…75 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09453335 CAS-nummer: 36936-23-9 |