10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAC1532-5MLEA 682 DKK
TCIAC1532-5ML
10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (by GC)
10-Chloro-3-decyne
Formel: C₁₀H₁₇Cl
Molekylvægt: 172,70 g/mol
Kogepunkt: 122°C
MDL Number: MFCD01321154
CAS-nummer: 18295-64-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/52/28938752.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %