4-Methyl-4-hepten-3-ol ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20658.03EA 256 DKK
B20658.03 B20658.14 B20658.06
4-Methyl-4-hepten-3-ol ≥97%
4-Methyl-4-hepten-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128,22 g/mol
Flammepunkt: 59 °C (138 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046670
CAS-nummer: 81280-12-8
ADR: 3,III