4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26318.MDEA 680 DKK
H26318.MD H26318.03
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Formel: C₂₁H₂₅N
Molekylvægt: 291,43 g/mol
Smeltepunkt: 20…22 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075146
CAS-nummer: 52709-84-9
EINECS: 258-120-6