4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55825.06EA 5470 DKK
H55825.06 H55825.03
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-hexylbiphenyl
Formel: C₁₉H₂₁N
Molekylvægt: 263,38 g/mol
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075144
CAS-nummer: 41122-70-7
EINECS: 255-228-5