2-Ethylindene ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23104.06EA 3380 DKK
B23104.06 B23104.03
2-Ethylindene ≥97%
2-Ethylindene
Formel: C₁₁H₁₂
Molekylvægt: 144,22 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C (10 mmHg)
Massefylde: 0,964
Flammepunkt: 87 °C (190 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321239
CAS-nummer: 17059-50-6