2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT2575-25GEA 296 DKK
TCIAT2575-25G
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (by GC)
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116,16 g/mol
Kogepunkt: 98°C
Flammepunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00090841
CAS-nummer: 1193-11-9
EINECS: 214-766-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/89/28996289.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %