2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22556.09EA 454 DKK
B22556.09 B22556.18
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₂N₂S₂
Molekylvægt: 118,17 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040404
CAS-nummer: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5