Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20249.88EA 833 DKK
B20249.88 B20249.09
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₅BrO₃S
Molekylvægt: 237,08 g/mol
Smeltepunkt: 79…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052081
CAS-nummer: 95201-93-7