2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM1695-25GEA 559 DKK
TCIAM1695-25G TCIAM1695-5G
2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123,16 g/mol
Kogepunkt: 156°C
MDL Number: MFCD04112507
CAS-nummer: 63071-03-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/06/28976006.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %