2-Formyl-6-picoline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26841.14EA 7600 DKK
H26841.14 H26841.06
2-Formyl-6-picoline ≥98%
2-Formyl-6-picoline
Formel: C₇H₇NO
Molekylvægt: 121,14 g/mol
Kogepunkt: 105…108 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 29…33 °C
Flammepunkt: 68 °C (155 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006291
CAS-nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8