6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27430.MDEA 2540 DKK
H27430.MD H27430.03
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₇BN₂O₄
Molekylvægt: 334,22 g/mol
Smeltepunkt: 112…119 °C
MDL Number: MFCD09037484
CAS-nummer: 1032758-87-4