4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55191.06EA 4150 DKK
H55191.06 H55191.03
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Formel: C₂₁H₂₅NO
Molekylvægt: 307,44 g/mol
Smeltepunkt: 51…77 °C
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075145
CAS-nummer: 52364-73-5
EINECS: 257-878-5